Stampa…
Punicalin
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6296-10MG BIB6296-25MG BIB6296-50MG
APOSBIB6296-10MGEA 364 EUR
APOSBIB6296-10MG APOSBIB6296-25MG APOSBIB6296-50MG
Punicalin
Punicalin
Formula: C₃₄H₂₂O₂₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09838018
CAS Number: 65995-64-4