Stampa…
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6276-1G BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA 241 EUR
APOSBIB6276-1G APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Formula: C₁₈H₁₈N₂O₄S
Punto di fusione: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03701236
CAS Number: 75062-54-3
EINECS: 278-064-6