Stampa…
Palatinose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6254-1KG BIB6254-250G BIB6254-5KG
APOSBIB6254-1KGEA 255 EUR
APOSBIB6254-1KG APOSBIB6254-250G APOSBIB6254-5KG
Palatinose
Palatinose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076094
CAS Number: 13718-94-0