Stampa…
5-Nitro-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6251-1G BIB6251-250MG BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA 290 EUR
APOSBIB6251-1G APOSBIB6251-250MG APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁N₃O₄
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683872
CAS Number: 6525-46-8