4-Nitrophenyl phosphate, bis(cyclohexylammonium) salt
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₆H₆NO₆P·2C₆H₁₃N Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00013173 CAS Number: 52483-84-8 |