Stampa…
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6133-100MG BIB6133-1G BIB6133-250MG
APOSBIB6133-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6133-100MG APOSBIB6133-1G APOSBIB6133-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Peso molecolare: 301.249 g/mol
Punto di fusione: 207 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067650
CAS Number: 35599-02-1
EINECS: 252-633-9