Stampa…
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6132-1G BIB6132-500MG
APOSBIB6132-1GEA 406 EUR
APOSBIB6132-1G APOSBIB6132-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Formula: C₁₈H₂₅NO₁₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00069844
CAS Number: 56846-39-0