Stampa…
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6130-1G BIB6130-250MG BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA 719 EUR
APOSBIB6130-1G APOSBIB6130-250MG APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065704
CAS Number: 74173-30-1