Stampa…
2-Naphthyl caprylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6122-1G BIB6122-500MG
APOSBIB6122-1GEA 270 EUR
APOSBIB6122-1G APOSBIB6122-500MG
2-Naphthyl caprylate
2-Naphthyl caprylate
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00046465
CAS Number: 10251-17-9