Stampa…
6-Methyl-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6113-1G BIB6113-500MG
APOSBIB6113-1GEA 1020 EUR
APOSBIB6113-1G APOSBIB6113-500MG
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022772
CAS Number: 2280-85-5