Stampa…
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 212 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formula: C₇H₁₁O₇·Na
Peso molecolare: 230,148 g/mol
Punto di fusione: 270…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083405
CAS Number: 134253-42-2