Stampa…
5-Methoxy-L-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-OMe)-OH
BIB6103-1G BIB6103-100MG BIB6103-250MG
APOSBIB6103-1GEA 539 EUR
APOSBIB6103-1G APOSBIB6103-100MG APOSBIB6103-250MG
5-Methoxy-L-tryptophan
5-Methoxy-L-tryptophan
Formula: C₁₂H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 234,251 g/mol
Punto di fusione: 253 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01074513
CAS Number: 25197-96-0