Stampa…
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 16.1 EUR
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso molecolare: 205,21 g/mol
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01548400
CAS Number: 103986-22-7