Stampa…
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6084-100MG BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 116 EUR
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆INO₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00798400
CAS Number: 36473-36-6