Stampa…
3-Indolyl butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6080-5G BIB6080-10G BIB6080-25G
APOSBIB6080-5GEA 422 EUR
APOSBIB6080-5G APOSBIB6080-10G APOSBIB6080-25G
3-Indolyl butyrate
3-Indolyl butyrate
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022718
CAS Number: 4346-15-0