Stampa…
Indole-3-acetyl-L-valine
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6077-1G BIB6077-500MG
APOSBIB6077-1GEA 137 EUR
APOSBIB6077-1G APOSBIB6077-500MG
Indole-3-acetyl-L-valine
Indole-3-acetyl-L-valine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₃
Punto di fusione: 196…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075402
CAS Number: 57105-42-7