Stampa…
5-Hydroxytryptophol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6072-1G BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA 290 EUR
APOSBIB6072-1G APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00047197
CAS Number: 154-02-9