Stampa…
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 80 EUR
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formula: C₁₅H₁₄NO₇·Na
Peso molecolare: 343,264 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683911
CAS Number: 207728-71-0