Stampa…
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 122 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Formula: C₆H₉O₇·Na·H₂O
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151051
CAS Number: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7