Stampa…
5-Chloro-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 754 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Punto di fusione: 278…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074499
CAS Number: 154-07-4