Stampa…
5-Chloro-6-methoxyindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxy-1H-indole
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 172 EUR
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formula: C₉H₈ClNO
Peso molecolare: 181,619 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972054
CAS Number: 90721-60-1