5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Blue phosphate p-toluidine salt
Formula:
C₈H₇BrNO₄P·C₇H₉N Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD03427361 CAS Number: 80008-69-1 |