Stampa…
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6011-1G BIB6011-500MG
APOSBIB6011-1GEA 132 EUR
APOSBIB6011-1G APOSBIB6011-500MG
5-Bromo-3-indolyl caprylate
5-Bromo-3-indolyl caprylate
Formula: C₁₆H₂₀BrNO₂
Peso molecolare: 338,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683904
CAS Number: 133950-69-3