Stampa…
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB6002-10G BIB6002-5G BIB6002-1G
APOSBIB6002-10GEA 1060 EUR
APOSBIB6002-10G APOSBIB6002-5G APOSBIB6002-1G
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
5-Benzyloxyindole-3-acetic acid
Formula: C₁₇H₁₅NO₃
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00022750
CAS Number: 4382-53-0