β-Thionicotinamide adenine dinucleotide, reduced form disodium salt 92+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Purity determined enzymatic method (ADH)
Formula:
C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S·2Na Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00133854 CAS Number: 1921-48-8 |