5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₈BrClN₂O₆ Punto di fusione: 220 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00083260 CAS Number: 129572-48-1 |