Stampa…
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Proline-AMC.HBr
BIB1444-100MG BIB1444-250MG BIB1444-50MG
APOSBIB1444-100MGEA 87.3 EUR
APOSBIB1444-100MG APOSBIB1444-250MG APOSBIB1444-50MG
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
L-Proline 7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide salt
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₃·BrH
Peso molecolare: 353,211 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00213795
CAS Number: 115388-93-7