Stampa…
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Lysine-AMC acetate salt
BIB1442-100MG BIB1442-250MG BIB1442-50MG
APOSBIB1442-100MGEA 118 EUR
APOSBIB1442-100MG APOSBIB1442-250MG APOSBIB1442-50MG
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
L-Lysine 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Formula: C₁₆H₂₁N₃O₃·CH₃CO₂H
Peso molecolare: 363,408 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00152123
CAS Number: 201853-23-8