Stampa…
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2R,3R,4S,5R)-2-(4-Nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIB1435-100MG BIB1435-250MG BIB1435-50MG
APOSBIB1435-100MGEA 102 EUR
APOSBIB1435-100MG APOSBIB1435-250MG APOSBIB1435-50MG
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl α-D-xylopyranoside
Formula: C₁₁H₁₃NO₇
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067649
CAS Number: 10238-28-5
EINECS: 233-572-7