Stampa…
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1425-250MG BIB1425-500MG
APOSBIB1425-250MGEA 154 EUR
APOSBIB1425-250MG APOSBIB1425-500MG
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
1-Naphthyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formula: C₁₈H₂₁NO₆
Peso molecolare: 347,362 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00051151
CAS Number: 10329-98-3