Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 219 EUR
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formula: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01311741
CAS Number: 404366-59-2