5-Bromo-6-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Magenta-glucoside, (2S,3R,4S,5S,6R)-2-((5-Bromo-6-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formula:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00210022 CAS Number: 93863-89-9 |