Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Magenta-α-gal
BIB1416-1G BIB1416-250MG BIB1416-2G
APOSBIB1416-1GEA 219 EUR
APOSBIB1416-1G APOSBIB1416-250MG APOSBIB1416-2G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Peso molecolare: 408.629 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683897
CAS Number: 198402-60-7