Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1415-100MG BIB1415-250MG
APOSBIB1415-100MGEA 65.4 EUR
APOSBIB1415-100MG APOSBIB1415-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formula: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00798384
CAS Number: 5609-91-6