Stampa…
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salmon-α-mannoside
BIB1414-100MG BIB1414-250MG BIB1414-25MG
APOSBIB1414-100MGEA 26.3 EUR
APOSBIB1414-100MG APOSBIB1414-250MG APOSBIB1414-25MG
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
6-Chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Peso molecolare: 329,733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683909
CAS Number: 425427-88-9