Stampa…
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salmon-glucoside
BIB1412-1G BIB1412-500MG BIB1412-5G
APOSBIB1412-1GEA 132 EUR
APOSBIB1412-1G APOSBIB1412-500MG APOSBIB1412-5G
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
6-Chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₆
Peso molecolare: 329,733 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00467206
CAS Number: 159954-28-6