6-Chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Salmon-N-acetyl-β-D-glucosaminide
Formula:
C₁₆H₁₉ClN₂O₆ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04972051 CAS Number: 156117-44-1 |