Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 267 EUR
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formula: C₁₇H₂₁BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683900
CAS Number: 133950-77-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III