Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: X-caprylate
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 14.7 EUR
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Formula: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Peso molecolare: 372,685 g/mol
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083263
CAS Number: 129541-42-0