Stampa…
Blu bromofenolo sale sodico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1230-25G BIB1230-5G
APOSBIB1230-25GEA 72.5 EUR
APOSBIB1230-25G APOSBIB1230-5G
Blu bromofenolo sale sodico
Blu bromofenolo sale sodico
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013793
CAS Number: 62625-28-9