Stampa…
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB1201-1G BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA 116 EUR
APOSBIB1201-1G APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₁₇BrO₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00064182
CAS Number: 15572-30-2