Stampa…
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIB1174-100MG BIB1174-1G BIB1174-250MG
APOSBIB1174-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIB1174-100MG APOSBIB1174-1G APOSBIB1174-250MG
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Formula: C₁₂H₁₁BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083261
CAS Number: 129541-43-1