Stampa…
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4018-250MG BIA4018-100MG
APOSBIA4018-250MGEA 742 EUR
APOSBIA4018-250MG APOSBIA4018-100MG
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Arachidoyl-DL-carnitine chloride
Formula: C₂₇H₄₆NO₄·Cl
Peso molecolare: 484,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274384
CAS Number: 149116-07-4