Stampa…
5-Amino-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 306 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 219.24 g/mol
Punto di fusione: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683918
CAS Number: 6383-69-3