Stampa…
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA2302-1MG BIA2302-5MG
APOSBIA2302-1MGEA 297 EUR
APOSBIA2302-1MG APOSBIA2302-5MG
15-Acetyl-deoxynivalenol 99%
15-Acetyl-deoxynivalenol
From Fusarium, mycotoxin, protein synthesis inhibitor
Formula: C₁₇H₂₂O₇
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00083218
CAS Number: 88337-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II