Stampa…
Alternariol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIA2301-1MG BIA2301-5MG
APOSBIA2301-1MGEA 171 EUR
APOSBIA2301-1MG APOSBIA2301-5MG
Alternariol 99%
Alternariol
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formula: C₁₄H₁₀O₅
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00133068
CAS Number: 641-38-3
UN: 3462
ADR: 6.1,I