Alternariol monomethyl ether 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Alternariol-9-methyl ether, 3,7-Dihydroxy-9-methoxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formula:
C₁₅H₁₂O₅ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00058532 CAS Number: 23452-05-3 |