Stampa…
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 176 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₅H₁₇NO₆
Peso molecolare: 307,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063950
CAS Number: 29266-96-4