Stampa…
Fluorinert™ FC-70
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Attenzione: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Punto di ebollizione: 201…221 °C
Punto di fusione: –25 °C
Densità: 1.94 g/cm3 @ 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753882
CAS Number: 86508-42-1