Stampa…
Platino nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
47371.03 47371.06
47371.03EA 248 EUR
47371.03 47371.06
Platino nominally 50%, Ruthenium nominally 25% on high surface area advanced carbon support
Platino
Formula: Pt
Peso molecolare: 195.08 g/mol
Punto di ebollizione: 3827
Punto di fusione: 1769
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689